Imprimer
1-Allyl-2-thiourée ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tiosinamine, N-Allylthiourée
L03377.14 L03377.22
L03377.14EA 44.7 EUR
L03377.14 L03377.22
1-Allyl-2-thiourée ≥98%
1-Allyl-2-thiourée
Purity: 98% CAS No.: 109-57-9 Molecular Formula: C4H8N2S Formula Weight: 116.19 Odour: Unpleasant Melting Point: 70-78° Beilstein Reference: 1071470 Merck Reference: 14,9362 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004940
Formule: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Poids moléculaire: 116.19 g/mol
Point d'ébullition: 191
Point de fusion: 70…78 °C
Densité: 1.220
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004940
Numéro CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,09500