Acide α-bromo-p-toluique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide (bromométhyl)-4-benzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 6232-88-8
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 223-227°
Beilstein Reference: 1862870
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002567
Formule:
C₈H₇BrO₂ Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa) Point de fusion: 223…227 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002567 Numéro CAS: 6232-88-8 EINECS: 228-343-3 UN: 3261 ADR: 8,II |