Tris(pentafluorophényl)phosphine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1259-35-4
Molecular Formula: C18F15P
Formula Weight: 532.15
Odour: Odourless
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 773243
MDL No.: MFCD00079654
Formule:
C₁₈F₁₅P Poids moléculaire: 532.15 g/mol Point de fusion: 115…119 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079654 Numéro CAS: 1259-35-4 EINECS: 215-021-2 |