Isocyanate de benzyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 3173-56-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Pungent
Boiling Point: 53-54°/0.8mm
Beilstein Reference: 636508
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00009701
Formule:
C₈H₇NO Point d'ébullition: 53…54 °C (0,8 mmHg) Densité: 1,078 Point éclair: 43 °C (109 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00009701 Numéro CAS: 3173-56-6 EINECS: 221-640-9 UN: 3080 ADR: 6.1,II |