Imprimer
Vinyltriméthylsilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L02498.09 L02498.18 L02498.30
L02498.09EA 56.9 EUR
L02498.09 L02498.18 L02498.30
Vinyltriméthylsilane ≥97%
Vinyltriméthylsilane
Purity: 97% CAS No.: 754-05-2 Molecular Formula: C5H12Si Formula Weight: 100.24 Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.3910 Odour: Mild Melting Point: -132° Boiling Point: 54-56° Beilstein Reference: 956572 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008606
Formule: C₅H₁₂Si
Point d'ébullition: 54…56 °C
Point de fusion: –132 °C
Densité: 0,690
Point éclair: –24 °C (–11 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008606
Numéro CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
ADR: 3,II