Acide 3-(3-méthoxyphényl)propionique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 10516-71-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 43-47°
Beilstein Reference: 1874422
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Poids moléculaire: 180.2 g/mol Point de fusion: 43…47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014027 Numéro CAS: 10516-71-9 EINECS: 234-049-6 |