Imprimer
Acide 3-(3-hydroxyphényl)propionique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid
L01279.06 L01279.14
L01279.06EA 120 EUR
L01279.06 L01279.14
Acide 3-(3-hydroxyphényl)propionique ≥98%
Acide 3-(3-hydroxyphényl)propionique
Purity: 98+% CAS No.: 621-54-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 1947445
Formule: C₉H₁₀O₃
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016554
Numéro CAS: 621-54-5
EINECS: 210-692-8