1-Chloro-2,5-dioxahexane ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
Purity: 94%
CAS No.: 3970-21-6
Molecular Formula: C4H9ClO2
Formula Weight: 124.57
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4270
Boiling Point: 50-52°/13mm
Beilstein Reference: 1900576
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000888
Formule:
ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃ Point d'ébullition: 50…52 °C (13 mmHg) Densité: 1,094 Point éclair: 54 °C (129 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00000888 Numéro CAS: 3970-21-6 EINECS: 223-589-8 UN: 1992 ADR: 3,III |