Imprimer
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L00953.03 L00953.06
L00953.03EA 87.9 EUR
L00953.03 L00953.06
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) ≥99%
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9