Imprimer
Acide 5-hydroxyindole-2-carboxylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
L00786.03 L00786.06
L00786.03EA 80.4 EUR
L00786.03 L00786.06
Acide 5-hydroxyindole-2-carboxylique ≥97%
Acide 5-hydroxyindole-2-carboxylique
Purity: 97% CAS No.: 21598-06-1 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 153214 MDL No.: MFCD00005615
Formule: C₉H₇NO₃
Poids moléculaire: 177.16 g/mol
Point de fusion: ∼ 245 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00005615
Numéro CAS: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6