Iodure de triéthylsulfonium ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 1829-92-1
Molecular Formula: (CH3CH2)3SI
Formula Weight: 246.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 148° dec.
Beilstein Reference: 3911790
MDL No.: MFCD00051867
Formule:
C₆H₁₅IS Poids moléculaire: 246.16 g/mol Point de fusion: ∼ 148 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00051867 Numéro CAS: 1829-92-1 EINECS: 217-383-7 |