N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
Purity: 95%
CAS No.: 10416-59-8
Molecular Formula: C8H21NOSi2
Formula Weight: 203.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -24°
Boiling Point: 71-73°/35mm
Beilstein Reference: 1306669
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00008270
Formule:
C₈H₂₁NOSi₂ Point d'ébullition: 71…73 °C (35 mmHg) Point de fusion: –24 °C Densité: 0,829 Point éclair: 42 °C (107 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00008270 Numéro CAS: 10416-59-8 EINECS: 233-892-7 UN: 2920 ADR: 8,II |