Imprimer
N,N-Diméthylpyridine-4-amine 99%, granulé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H51715.06 H51715.14 H51715.22
H51715.06EA 33.2 EUR
H51715.06 H51715.14 H51715.22
N,N-Diméthylpyridine-4-amine 99%, granulé
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
Purity: 99% CAS No.: 1122-58-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 124°(255°F) Melting Point: 110-113° Boiling Point: 162°/50mm Beilstein Reference: 110354 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00006418
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 162 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 110…113 °C
Point éclair: 124 °C (255 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006418
Numéro CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2928
ADR: 6.1,I