Imprimer
1-Chloro-4-ethynylbenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H51058.03 H51058.06
H51058.03EA 201 EUR
H51058.03 H51058.06
1-Chloro-4-ethynylbenzène ≥98%
1-Chloro-4-ethynylbenzène
Purity: 98% CAS No.: 873-73-4 Molecular Formula: C8H5Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 57°(135°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 179° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00191917
Formule: C₈H₅Cl
Point d'ébullition: 179 °C
Point de fusion: 43…47 °C
Point éclair: 57 °C (135 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191917
Numéro CAS: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III