3-Méthoxy-p-toluidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Méthoxy-4-methylaniline
Purity: 99+%
CAS No.: 16452-01-0
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 56-60°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025371
Formule:
C₈H₁₁NO Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa) Point de fusion: 56…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025371 Numéro CAS: 16452-01-0 EINECS: 240-500-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |