Imprimer
4-(1-Aminoéthyl)pyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Pyridin-4-ylethylamine, 1-(4-Pyridyl)ethylamine
H50303.03 H50303.MD
H50303.03EA 126 EUR
H50303.03 H50303.MD
4-(1-Aminoéthyl)pyridine 97%
4-(1-Aminoéthyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 50392-78-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD02245004
Formule: C₇H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02245004
Numéro CAS: 50392-78-4
ADR: 8,III