Imprimer
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
H32906.03 H32906.06 H32906.14
H32906.03EA 47.9 EUR
H32906.03 H32906.06 H32906.14
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène ≥98%
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzène
Purity: 98% CAS No.: 2106-50-5 Molecular Formula: C6H3ClFNO2 Formula Weight: 175.55 Physical Form: Solid Appearance: Yellow Odour: Characteristic Melting Point: 33-37° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03412200
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Point de fusion: 33…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412200
Numéro CAS: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III