Imprimer
3-Fluoropyridine-2-ol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31705.MD H31705.03 H31705.06
H31705.MDEA 122 EUR
H31705.MD H31705.03 H31705.06
3-Fluoropyridine-2-ol ≥97%
3-Fluoropyridine-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 1547-29-1 Molecular Formula: C5H4FNO Formula Weight: 113.09 Odour: Odourless Melting Point: 157-161° MDL No.: MFCD03095042
Formule: C₅H₄FNO
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095042
Numéro CAS: 1547-29-1