4-Mercapto-4-méthyl-2-pentanone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Mercapto-4-methylpentan-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 19872-52-7
Molecular Formula: C6H12SO
Formula Weight: 132.23
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 174°
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00085208
Formule:
C₆H₁₂OS Poids moléculaire: 132.23 g/mol Point d'ébullition: 174 °C Densité: 0.961 Point éclair: 54 °C (129 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00085208 Numéro CAS: 19872-52-7 EINECS: 243-386-8 ADR: 3 III |