Alcool 4-éthylbenzylique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(4-Ethylphenyl)methanol
Purity: 99%
CAS No.: 768-59-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Refractive Index: 1.5275
Boiling Point: 115-117°/9mm
MDL No.: MFCD00004666
Formule:
C₉H₁₂O Poids moléculaire: 136.19 Point d'ébullition: 115…117 °C (9 mmHg) Densité: 1.028 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004666 Numéro CAS: 768-59-2 EINECS: 292-198-8 |