Imprimer
Amino-2-chloro-3-pyridine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H30166.03 H30166.06
H30166.03EA 152 EUR
H30166.03 H30166.06
Amino-2-chloro-3-pyridine 95%
Amino-2-chloro-3-pyridine
Purity: 95% CAS No.: 39620-04-7 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD03541052
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03541052
Numéro CAS: 39620-04-7