Imprimer
4-Chloro-m-anisidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-3-anisidine, 4-Chloro-3-méthoxyaniline
H28331.14 H28331.06
H28331.14EA 254 EUR
H28331.14 H28331.06
4-Chloro-m-anisidine ≥98%
4-Chloro-m-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 13726-14-2 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Odour: Characteristic Melting Point: 78-81° UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00672967
Formule: C₇H₈ClNO
Poids moléculaire: 157.6 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672967
Numéro CAS: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1 III