Imprimer
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
H27847.06 H27847.03
H27847.06EA 79 EUR
H27847.06 H27847.03
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique ≥97%
Acide 3-(3-fluorophényl)propionique
Purity: 97% CAS No.: 458-45-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 125°/10mm MDL No.: MFCD01310821
Formule: C₉H₉FO₂
Poids moléculaire: 168.17 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 43…47 °C
Point éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310821
Numéro CAS: 458-45-7