Hexafluorophosphate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
Purity: 99%
CAS No.: 227617-70-1
Molecular Formula: C9H17F6N2P
Formula Weight: 298.21
Refractive Index: 1.423
Melting Point: 48-50°
MDL No.: MFCD03790877
Formule:
C₉H₁₇F₆N₂P Poids moléculaire: 298.21 g/mol Point de fusion: 48…50 °C Densité: 1.354 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03790877 Numéro CAS: 227617-70-1 |