Imprimer

3-Bromo-p-toluonitrile ≥97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

H27806.14 H27806.06
H27806.14EA 165 EUR
H27806.14 H27806.06
3-Bromo-p-toluonitrile ≥97%
3-Bromo-p-toluonitrile

Purity: 97% CAS No.: 42872-74-2 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD06797818

Formule: C₈H₆BrN
Poids moléculaire: 196.05 g/mol
Point de fusion: 39…43 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797818
Numéro CAS: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR