Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 13737-36-5
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 178-180°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010632
Formule:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH Point de fusion: 178…180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010632 Numéro CAS: 13737-36-5 UN: 3261 ADR: 8,III |