Imprimer
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
H27632.03 H27632.06
H27632.03EA 102 EUR
H27632.03 H27632.06
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 55758-02-6 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 120°/4mm MDL No.: MFCD02683288
Formule: C₆H₃BrN₂
Point d'ébullition: 120 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683288
Numéro CAS: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III