4-(2-Aminoéthyl)pyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 13258-63-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point:
Formule:
C₇H₁₀N₂ Poids moléculaire: 122.17 g/mol Point d'ébullition: 70…71 °C (1 mmHg) Point de fusion: 76 Densité: 1.021 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038045 Numéro CAS: 13258-63-4 ADR: 8 III |