Imprimer
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27291.03 H27291.06
H27291.03EA 26.8 EUR
H27291.03 H27291.06
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 7752-82-1 Molecular Formula: C4H4BrN3 Formula Weight: 174.00 Melting Point: 232-234° MDL No.: MFCD00012341
Formule: C₄H₄BrN₃
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012341
Numéro CAS: 7752-82-1