Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
Purity: 99%
CAS No.: 304680-35-1
Molecular Formula: C10H19F6N2P
Formula Weight: 312.24
Refractive Index: 1.419
Formule:
C₁₀H₁₉F₆N₂P Poids moléculaire: 312.24 g/mol Densité: 1.28 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093296 Numéro CAS: 304680-35-1 |