Imprimer
Chlorure de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
H27270.06 H27270.18
H27270.06EA 56.4 EUR
H27270.06 H27270.18
Chlorure de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥99%
Chlorure de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Purity: 99% CAS No.: 98892-75-2 Molecular Formula: C9H17ClN2 Formula Weight: 188.69 Melting Point: 89.5-93.2° MDL No.: MFCD03093291
Formule: C₉H₁₇ClN₂
Poids moléculaire: 188.7 g/mol
Point de fusion: 89.5…93.2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093291
Numéro CAS: 98892-75-2