Imprimer
Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Tetrafluoroborate, [BDiMIM] [BF4]
H27141.06 H27141.18
H27141.06EA 60.4 EUR
H27141.06 H27141.18
Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥99%
Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Purity: 99% CAS No.: 402846-78-0 Molecular Formula: C9H17F4N2B Formula Weight: 240.05 MDL No.: MFCD03427618
Formule: C₉H₁₇BF₄N₂
Poids moléculaire: 240.05 g/mol
Densité: 1.198
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427618
Numéro CAS: 402846-78-0