Imprimer
2,4-Diméthoxybenzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H27140.14 H27140.06
H27140.14EA 211 EUR
H27140.14 H27140.06
2,4-Diméthoxybenzylamine 98%
2,4-Diméthoxybenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 20781-20-8 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 140°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052393
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 140 °C (1 mmHg)
Densité: 1,113
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052393
Numéro CAS: 20781-20-8
ADR: 8,III