2,5-Dibromothiazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 4175-78-4
Molecular Formula: C3HBr2NS
Formula Weight: 242.92
Melting Point: 47-49°
MDL No.: MFCD00016891
Formule:
C₃HBr₂NS Point de fusion: 47…49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016891 Numéro CAS: 4175-78-4 |