4-Fluoro-o-toluonitrile ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 147754-12-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 67-71°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD03095106
Formule:
C₈H₆FN Point de fusion: 67…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095106 Numéro CAS: 147754-12-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |