2,4-Diméthoxypyrimidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3551-55-1
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.502
Melting Point: 17°
Boiling Point: 204-205°
MDL No.: MFCD00056028
Formule:
C₆H₈N₂O₂ Point d'ébullition: 204…205 °C Point de fusion: 17 °C Densité: 1,1501 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00056028 Numéro CAS: 3551-55-1 |