Iodure de 1-aminopyridinium 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Aminopyridine HI
Purity: 97%
CAS No.: 6295-87-0
Molecular Formula: C5H7IN2
Formula Weight: 222.03
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3713241
Formule:
C₅H₇IN₂ Poids moléculaire: 222.03 g/mol Point de fusion: ∼ 160 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051893 Numéro CAS: 6295-87-0 EINECS: 228-566-6 |