Imprimer
4-Bromo-m-anisidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-3-anisidine, 4-Bromo-3-méthoxyaniline
B25541.06 B25541.14
B25541.06EA 152 EUR
B25541.06 B25541.14
4-Bromo-m-anisidine ≥97%
4-Bromo-m-anisidine
Purity: 97+% CAS No.: 19056-40-7 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 96-100° Beilstein Reference: 2690835 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD05664063
Formule: C₇H₈BrNO
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664063
Numéro CAS: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III