Indole-5-carbaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1196-69-6
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD02093664
Formule:
C₉H₇NO Poids moléculaire: 145.16 g/mol Point de fusion: 96…100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093664 Numéro CAS: 1196-69-6 |