Imprimer
4-Iodopyridine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25459.03 B25459.06
B25459.03EA 59.2 EUR
B25459.03 B25459.06
4-Iodopyridine 96%
4-Iodopyridine
Purity: 96% CAS No.: 15854-87-2 Molecular Formula: C5H4IN Formula Weight: 205.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 1594 MDL No.: MFCD02093937
Formule: C₅H₄IN
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093937
Numéro CAS: 15854-87-2