Imprimer
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25409.14 B25409.06
B25409.14EA 207 EUR
B25409.14 B25409.06
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène ≥98%
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 31928-44-6 Molecular Formula: C6H3BrClI Formula Weight: 317.36 MDL No.: MFCD00672944
Formule: C₆H₃BrClI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672944
Numéro CAS: 31928-44-6