4-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 41963-20-6
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 52-54°
Boiling Point: 129-130°/5mm
Beilstein Reference: 2354972
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00031538
Formule:
C₈H₆BrN Poids moléculaire: 196.05 g/mol Point d'ébullition: 129…130 °C (5 mmHg) Point de fusion: 52…54 °C Point éclair: 96 °C (205 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031538 Numéro CAS: 41963-20-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |