Imprimer
Isothiocyanate de 4-bromo-2-méthylphényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B25296.06 B25296.14
B25296.06EA 112 EUR
B25296.06 B25296.14
Isothiocyanate de 4-bromo-2-méthylphényle ≥98%
Isothiocyanate de 4-bromo-2-méthylphényle
Purity: 98% CAS No.: 19241-38-4 Molecular Formula: C8H6BrNS Formula Weight: 228.12 Melting Point: 44-46° Boiling Point: 129-130°/3mm UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041087
Formule: C₈H₆BrNS
Poids moléculaire: 228.11 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041087
Numéro CAS: 19241-38-4
EINECS: 242-907-6
UN: 2923
ADR: 8 III