Imprimer
Acide α-bromo-3-nitro-p-toluique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic acid
B25255.03 B25255.06 B25255.14
B25255.03EA 42.2 EUR
B25255.03 B25255.06 B25255.14
Acide α-bromo-3-nitro-p-toluique ≥97%
Acide α-bromo-3-nitro-p-toluique
Purity: 97% CAS No.: 55715-03-2 Molecular Formula: C8H6BrNO4 Formula Weight: 260.05 Melting Point: 128-133° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00216575
Formule: C₈H₆BrNO₄
Point de fusion: 128…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216575
Numéro CAS: 55715-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III