Imprimer
5-Benzyloxyindole ≥94% may contain up to ca 7% toluene
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25143.03 B25143.06 B25143.14
B25143.03EA 40.5 EUR
B25143.03 B25143.06 B25143.14
5-Benzyloxyindole ≥94% may contain up to ca 7% toluene
5-Benzyloxyindole
Purity: 94% CAS No.: 1215-59-4 Molecular Formula: C15H13NO Formula Weight: 223.28 Melting Point: 96-101° Beilstein Reference: 173532
Formule: C₁₅H₁₃NO
Point d'ébullition: 165 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 96…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005676
Numéro CAS: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1