Imprimer
2-Phénylbenzoxazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Phényl-1,3-benzoxazole
B24906.03 B24906.06
B24906.03EA 47 EUR
B24906.03 B24906.06
2-Phénylbenzoxazole ≥99%
2-Phénylbenzoxazole
Purity: 99% CAS No.: 833-50-1 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00012183
Formule: C₁₃H₉NO
Point d'ébullition: 314…317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…104 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012183
Numéro CAS: 833-50-1