Imprimer
Chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Xylene-4-sulphonyl chloride, 3,4-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride
B24806.06 B24806.14
B24806.06EA 76.3 EUR
B24806.06 B24806.14
Chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 2905-30-8 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Odour: Acrid UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00625742
Formule: C₈H₉ClO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00625742
Numéro CAS: 2905-30-8
EINECS: 210-337-7
UN: 3261
ADR: 8,II