Imprimer
4,4'-Dichlorobutyrophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): ω,4-Dichlorobutyrophénone, γ,4-Dichlorobutyrophénone
B24608.14 B24608.18 B24608.22
B24608.14EA 64.1 EUR
B24608.14 B24608.18 B24608.22
4,4'-Dichlorobutyrophénone ≥97%
4,4'-Dichlorobutyrophénone
Purity: 97% CAS No.: 40877-09-6 Molecular Formula: C10H10Cl2O Formula Weight: 217.09 Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 28-32° Beilstein Reference: 879782 MDL No.: MFCD00018993
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O
Point d'ébullition: 135…140 °C (0,9 mmHg)
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1,2575 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018993
Numéro CAS: 40877-09-6
EINECS: 255-123-4