Imprimer
Anhydride tétrabromophtalique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24550.22 B24550.36
B24550.22EA 52.8 EUR
B24550.22 B24550.36
Anhydride tétrabromophtalique ≥98%
Anhydride tétrabromophtalique
Purity: 98% CAS No.: 632-79-1 Molecular Formula: C8Br4O3 Formula Weight: 463.70 Odour: Odourless Melting Point: 274-280° Beilstein Reference: 18908 MDL No.: MFCD00005919
Formule: C₈Br₄O₃
Point d'ébullition: 477 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 274…280 °C
Densité: 2,87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005919
Numéro CAS: 632-79-1
EINECS: 211-185-4