(2-Méthoxyphényl)acétonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Methoxybenzyl cyanide
Purity: 98%
CAS No.: 7035-03-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 129°(264°F)
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2087748
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001902
Formule:
C₉H₉NO Poids moléculaire: 147.18 g/mol Point d'ébullition: 141…143 °C (15 mmHg) Point de fusion: 66…70 °C Point éclair: 129 °C (264 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001902 Numéro CAS: 7035-03-2 EINECS: 230-314-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |